Learn More
Thermo Scientific™ Cuves d’échantillons pour turbidimètre Eutech™ TB 1000
Les cuves et turbidimètres CyberScan de la série TB1000 sont conçus pour répondre aux exigences strictes des scientifiques d’aujourd’hui.
Marque:  Thermo Scientific™ 01X265701
Code produit. 12911778
  • 137.69€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les cuves d’échantillons pour le turbidimètre Eutech™ TB 1000 sont des flacons en verre borosilicaté avec bouchons à vis à protection contre la lumière, ligne de remplissage et repères d’indexation. Les cuves sont fournies en boîtes de trois.
Caractéristiques :
  • Boîte de 3 cuves d’échantillons pour TB1000W (turbidimètre de lumière blanche) et TB1000IR( turbidimètre infrarouge)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CyberScan TB 1000
Cuves d’échantillon
3/boîte
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cuves d’échantillons pour turbidimètre Eutech™ TB 1000 >