Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ 384-well Sample Plates, Black
Code produit. 15826481 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
10 plates
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15826481
Marque: Applied Biosystems™ 4482221
Includes
Chaque boîte contient 10 plaques à 384 puits transparentes, suffisamment pour 80 plaques PCR en temps réel OpenArray™.
Pour une utilisation avec le système de PCR en temps réel QuantStudio™ 12K Flex.
Il s’agit de microplaques à faible volume utilisées dans le système QuantStudio™ OpenArray™ AccuFill™ pour le chargement d’échantillons sur des plaques OpenArray™.Ces plaques spécifiques sont de couleur noire pour une visualisation améliorée pendant le chargement.
4406947
Couleur : Vitesse de réaction transparente : Norme
NC0973054
Couleur : Vitesse de réaction noire : Norme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque à 384 puits
Contenu et stockage Chaque boîte contient 10 plaques à 384 puits, suffisant pour 80 plaques PCR en temps réel OpenArray™.
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™
Vitesse de réaction Étalon
Gamme de produits OpenArray
Type de produit Plaque d’échantillon
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Quantité 10 plates
Code-barres Aucun code-barres
Couleur Noir