Learn More
Invitrogen™ Kit de système de transfection Neon™ 10 μl
Kit Neon™ pour système de transfection 10 μl
Marque: Invitrogen™ MPK1025
622.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21880" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
Le kit Neon™ pour système de transfection 10 μl est conçu tout spécialement pour une utilisation sur MPK5000. Utilisez ce kit pour des volumes de transfection de 10 μl, contenant 5 × 104 à 2 × 105 cellules adhérentes ou 1 × 105 à 5 × 105 cellules en suspension. Les cellules transfectées à l’aide des embouts Neon™ 10 μl inclus sont prêtes à être nettoyées et mises en plaques sur une boîte de culture à puits multiples.Specifications
Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, exempt de xéno-composants, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum | |
Cellule souche, cellule primaire, cellule difficile à transfecter | |
ADN plasmide, ARNsi synthétique | |
Système de transfection Neon™ | |
25 x 2 | |
Système de transfection | |
Oui | |
2 x 10^4 - 6 x 10^8 cellules ; varie en fonction du type de cellule | |
10 µl |
Le kit de 10 μl du système de transfection Neon™ est fourni avec 1 ml de tampon R de réfraction, 1 ml de tampon T de réfraction, 75 ml de tampon E électrolytique dans une boîte, 25 pointes d’administration et 5 tubes d’électroporation dans une boîte distincte. Reportez-vous au manuel d’utilisation du système de transfection Neon™ pour obtenir des instructions sur le protocole. Stockez la boîte tampon à 4°C et les pointes et boîte de tubes à température ambiante. | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Électroporation | |
Transfection | |
Neon™ | |
25 x 2 réactions | |
Température ambiante | |
Système de transfection Neon™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.