Learn More
Thermo Scientific™ Kit turbidimètre infrarouge portable Eutech TN-100
Click to view available options
Résolution:
0,01
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Ensemble de 4étalons (800, 100, 20,0 et 0,02 NTU)
Turbidimètre infrarouge étanche portatif, avec plage étendue jusqu’à 2 000 NTU et une résolution de 0,01
- Étanche
- Kit de 7 flacons à échantillons
- Tissu non pelucheux
- Huile de silicone
- Batteries
- Mallette de transport rigide
Spécification
Spécification
| Type | Kit turbidimètre infrarouge |
| Description | Portatif, étanche |
| Type d’étalonnage | Étalons sans formazine approuvés par l’EPA (Agence américaine de protection de l’environnement) |
| Comprend | Turbidimètre portatif TN-100 étanche avec un ensemble de 4 étalons d'étalonnage (800, 100, 20,0 et 0,02 NTU), cellules d’échantillons, chiffon de nettoyage, huile de silicone, batteries et mallette de transport. |
| Résolution | 0,01 |
| Turbidité | Jusqu’à 2 000 NTU |
| Méthodes acceptées par l’ISO | Conforme à la norme ISO 7027 |