Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
Marque: Thermo Scientific™ 273-1S
60.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé dans les cas suivants : Applications de recherche
Spécification
0,9 ml | |
4.8mm | |
Stérile | |
Non | |
1,7 ml | |
Pipette de transfert à usage général |
Usage général, 3 pouces, 1,8 ml | |
Polyéthylène basse densité | |
26 | |
Emballage individuel 500 / sachet | |
8.7cm | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.