Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
GREENER_CHOICE
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce à ces pipettes de transfert à usage spécifique, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles.
Marque:  Thermo Scientific™ 295
26.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15397873
  • 26.77€ / 500 pièces
Expédition estimée: 08-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comprennent une poire de pipette intégrée qui élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêche toute contamination croisée.
  • En PE non toxique et incassable
  • Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0.2 ml
3,6 mm
Non stérile
En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
12,4 cm
Oui
Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 50 μl
Polyéthylène basse densité
Non
0.8 ml
Pipette de transfert Padl-Pet à usage spécifique
Vidéos
  • Thermo Scientific Samco - Padl-Pet transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Padl-Pet transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Padl-Pet transfer pipettes
      FDS
      Documents Certificats
      Certificats
      Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
      2 Réponse(s) trouvée(s)
      Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
      Numéro de lot1331341 Type de certificatCertificat de conformité Date21/09/2021 Catalog Number295
      Numéro de lot1330705 Type de certificatCertificat de conformité Date14/09/2021 Catalog Number295
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™ > Pipettes de transfert Padl-Pet™ de 0,8 ml, volume de goutte de 50 μl, non stériles (500/sachet, 4 000/boîte)
      Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.