Learn More
Scilabub™ Gant cryogénique en polyimide
Les gants cryogéniques en polyimide ont été spécialement développés pour la manipulation d’objets très froids stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (allant de -120°C à -190°C).
Marque:  Scilabub™ GLO/CMEL
Code produit. 11813811
Description
Description
  • Développés pour la manipulation d’objets très froids, généralement ceux stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (dans la plage allant de -120°C à -190°C)
  • Les gants ne doivent pas être immergés dans de l’azote liquide
  • La couche externe est un matériau étanche pour résister à l’eau condensée sur des surfaces froides
  • Perméable aux gaz (y compris à la vapeur d’eau) pour un confort accru de l’utilisateur, de sorte qu’il n’y a pas de condensation moite à l’intérieur
  • Trous de couture non scellés pour réduire la masse autour des doigts
  • Très durable, et conserve sa flexibilité (bien qu’avec un certain raidissement) pendant de longues périodes dans des atmosphères froides
  • Matériau extérieur en polyimide, polyoléfine avec un peu de polyester comme remplissage et doublure en coton
  • Fabriqué selon la norme EN511
Spécification
Spécification
EPI catégorie III
Bleu
Sans poudre
L
– 190°C
1/boîte
500 mm
PI
Tissu
Gants cryogéniques
Non stérile
Coton
Eau
Nom du produit
Scilabub™ Gant cryogénique en polyimide > Taille : L