Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
GREENER_CHOICE
Distribuez de façon précise des petites gouttes dans des récipients de faible volume en utilisant les pipettes de transfert à pointe fine Thermo Scientific™ Samco™.
Marque:  Thermo Scientific™ 234-20S
63.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15357833
  • 81.05€ / 400 pièces
Expédition estimée: 11-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces pipettes de transfert à pointe fine vous permettent d’effectuer une distribution précise de petites quantités dans des récipients à petit volume.Conçues avec une poire pour pipette intégrée, ces pipettes sont idéales pour retirer les couches cellulaires et séparer les échantillons de sang.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • La surface à faible affinité – empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4.8ml
6.1mm
Stérile
Non
8.7mL
Pipettes de transfert Fine Tip
Pipette de transfert à ointe fine, grande ampoule, 5,8 ml
Polyéthylène basse densité
45
20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
14.7cm
Oui
Vidéos
  • Thermo Scientific Samco - Fine tip transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Fine tip transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™ >
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.