Learn More
Fisherbrand™ Flacons à échantillons en verre avec bouchon poussoir
Stockez et affichez vos échantillons facilement et en toute sécurité. Les flacons d’échantillonnage en verre avec bouchon poussoir Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Les bouchons à visser en polyéthylène Fisherbrand™ sont vendus séparément.
Marque:  Fisherbrand™ 15314779
120.24 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15314779
  • 262.00€ / 882 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
  • La capacité polyvalente varie selon une variété de tailles
  • 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
  • Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
  • Bouchons poussoirs en polyéthylène Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre neutre type 1B
Bouchon poussoir
8 mm
11 mm
1.75 ml
36 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à échantillons en verre avec bouchon poussoir > Capacité : 1.75mL