Learn More
Buerkle™ Poire de pipetage de sécurité
Ballon de Peleus, aide au pipetage simple. L’évacuation s’effectue via une vanne automatique En appuyant sur les vannes, le liquide est aspiré, distribué ou purgé La vanne automatique amovible permet également un nettoyage efficace de l’intérieur
Brand: Buerkle™ 7554-0005
Description
- Pour toutes les pipettes de 100 ml
- Disponible dans différentes couleurs
Specifications
Bleu | |
Bille | |
Pipettes jusqu’à 100 ml |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.