Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Les capsules de sécurité SCAT offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et réservoirs sans être exposé aux gaz et vapeurs de solvants dangereux.
128.00€ - 320.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Filetage (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Filetage (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10851421
|
SCAT
107030 |
Flacons de laboratoire | 1 raccord PFA dia. ext. 3,2 mm, 1 soupape à air | GLS80 | Capsule de sécurité I |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10348149
|
SCAT
107607 |
Flacons à col rodé de 29/32 mm | 2 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext. | NS29/32 | Bouchon de sécurité II |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10541728
|
SCAT
107031 |
Flacons de laboratoire | 2 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext. | GLS80 | Capsule de sécurité II |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16554170
|
SCAT
107742 |
Flacons de laboratoire | 3 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext. | GLS40 | Capsule de sécurité III |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15168299
|
SCAT
107512 |
Flacons de laboratoire | 3 raccords PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, 2 bouchons borgnes PFA, 1 soupape à air | GL38 | Capsule de sécurité III |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10839170
|
SCAT
107032 |
Flacons de laboratoire | 3 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext. | GLS80 | Capsule de sécurité III |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10222440
|
SCAT
107035 |
Flacons de laboratoire | 4 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext. | B83 | Bouchon de sécurité IV |
320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Complet avec une valve d'air intégrée avec indicateur de changement pour l'égalisation de la pression.Specifications
Autoclavable | |
Systèmes HPLC | |
PTFE |