Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
Les capsules de sécurité SCAT offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et réservoirs sans être exposé aux gaz et vapeurs de solvants dangereux.
Marque: SCAT 107032
123.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
- Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
- Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
- Design attractif et disposition claire des connexions
- Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
- Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque SafetyCap
Spécification
3 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext. | |
Systèmes HPLC | |
PTFE | |
Autoclavable |
GLS80 | |
Capsule de sécurité III | |
Flacons de laboratoire |