Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
GREENER_CHOICE
Code produit. 15168299 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Comprend:
1 raccord PFA dia. ext. 3,2 mm, 1 soupape à air
2 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext.
3 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext.
3 raccords PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, 2 bouchons borgnes PFA, 1 soupape à air
4 raccords PFA avec 1 soupape à air 3,2 mm de dia. ext.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15168299
Marque: SCAT 107512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les capsules de sécurité SCAT offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et réservoirs sans être exposé aux gaz et vapeurs de solvants dangereux.
  • Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
  • Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
  • Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
  • Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
  • Design attractif et disposition claire des connexions
  • Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
  • Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque SafetyCap
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacons de laboratoire
Comprend 3 raccords PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, 2 bouchons borgnes PFA, 1 soupape à air
Matériau PTFE
Filetage (métrique) GL38
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC
Type Capsule de sécurité III