Learn More
Eppendorf™ Micro-tube à essai Safe-Lock
GREENER_CHOICE
Utilisez ces microtubes en polypropylène pour une variété d’applications. Les tubes à essai Safe-Lock pour PCR Eppendorf™ disposent de couvercles Eppendorf Safe-Lock à charnière pour une protection exceptionnelle contre toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage.
71.18€ - 100.84€
Spécification
Matériau Polypropylène
Plage de températures (métrique) –86 à 100°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10663981
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
0030120221
Bleu 2 ml
99.55€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10768371
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030121147
Vert 0.5 ml
71.18€
500 pièces
Expédition estimée: 11-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10058770
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
0030120213
Rouge 2 ml
94.78€
1000 pièces
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
10547381
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
0030120205
Jaune 2 ml
100.84€
1000 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10421193
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030121112
Jaune 0.5 ml
71.18€
500 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10490993
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030121139
Bleu 0,5 ml
71.18€
500 pièces
Expédition estimée: 11-07-2025
Description
  • Le couvercle à charnières Eppendorf Safe-Lock empêche toute ouverture involontaire du couvercle pendant l’incubation et le stockage
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabriqué sans agents de démoulage, adoucissants ou biocides, susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
  • g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
  • Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
  • Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
  • Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
  • Autoclavables lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
  • Disponible en qualité PCR propre, qualité ADN médico-légale Eppendorf et qualité Biopur pour une pureté garantie
  • Matériau Eppendorf LoBind protéine et ADN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
Spécification
Spécification
Polypropylène
–86 à 100°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Micro-tube à essai Safe-Lock