Learn More
Thermo Scientific™ Base de bouillon de mycoplasme (déshydratée)
Isolez et cultivez des mycoplasmes à partir d’échantillons cliniques avec ce milieu.
Marque: Thermo Scientific™ CM0403B
159.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Isolez et cultivez des mycoplasmes à partir d’échantillons cliniques grâce à la base de bouillon de mycoplasme (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ lorsqu’elle est complétée par le supplément sélectif G SR0059. La base de bouillon de mycoplasme complète la base de gélose de mycoplasme CM0401.
Le mycoplasme est un genre de bactéries mollicutes qui n’ont pas de paroi cellulaire autour de leurs membranes cellulaires. Cette caractéristique les rend naturellement résistants à de nombreux antibiotiques courants, tels que la pénicilline ou d’autres bêta-lactamines, qui ciblent la synthèse de la paroi cellulaire. Ils peuvent être parasitaires ou saprotrophes. Ce sont principalement des parasites à la surface des cellules épithéliales humaines et animales.
La base de bouillon du mycoplasme est formulée comme un milieu de base à enrichir avec tous les facteurs supplémentaires satisfaisants utilisés pour la croissance des mycoplasmes.
La plupart des souches de mycoplasmes sont favorisées par la croissance dans un milieu biphasique dans lequel une couche de base de bouillon de mycoplasme couvre une couche basale de base d’agar de mycoplasme CM0401.
La majorité des mycoplasmes nécessitent des milieux enrichis de sérum pour une bonne croissance. Des agents antibactériens sont également nécessaires pour prévenir la surcroissance des mycoplasmes à croissance lente par des organismes contaminants.
Le supplément de mycoplasme G SR0059 est un supplément général qui, lorsqu’il est ajouté à la base de bouillon de mycoplasme, fournit les facteurs nécessaires à la croissance et empêche la surcroissance d’organismes contaminants à croissance lente.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Base de bouillon de mycoplasme | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour milieu de 19,6 L |
Poudre | |
500 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Pour un usage en laboratoire uniquement