Learn More
Oxoid 24 LEB Selective Supplement
The 24 LEB selective supplement from Oxoid includes ten vials. One vial is required for 500 mL of medium.
Marque:  Oxoid SR0243E
124.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13245419
  • 138.32€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
The 24 LEB selective supplement from Oxoid includes ten vials. One vial is required for 500 mL of medium.
  • Selectively enrich Listeria monocytogenes and other Listeria spp. from food and environmental samples
  • Medium provides optimal growing conditions for all Listeria species for PCR applications
  • Specifically designed for use with PCR systems, such as Thermo Scientific™ SureTect™ molecular assays for Listeria
Directions:
  • Completely dissolve 21.75 g of 24 LEB base per 500 mL of distilled water
  • Sterilize by autoclaving at 121 °C for 15 min.
  • Cool to 50 °C
  • Aseptically add contents of one vial of 24 LEB selective supplement per 500 mL medium, reconstituted as directed
  • Cool to room temp before use, once made, store medium at 2 to 8 °C in dark
Technique:
  • Refer to BAX™ system user guide and product inserts for PCR Assay L. monocytogenes 24E (QB8125C) and BAX™ system PCR Assay Genus Listeria 24E (QB8135C) for instructions for use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Listeria
Adheres to ISO 11290-1:1997 standards
United Kingdom
Selective enrichment of Listeria sp from food and environmental samples
10/boîte
Yellow/orange pellet
Température ambiante
Dehydrated culture media
Tub
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6224772 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog NumberSR0243E
Numéro de lot6220651 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberSR0243E
Numéro de lot6208464 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberSR0243E
Numéro de lot6205298 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog NumberSR0243E
Numéro de lot6171443 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog NumberSR0243E
Nom du produit
Oxoid 24 LEB Selective Supplement > 24 LEB Selective Supplement