Learn More
Kartell™ Bouchons à orifice unique en caoutchouc
Fabriqués en caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
Marque:  Kartell™ 0383400
Code produit. 10348511
  • 94.55€ / 5 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
  • En caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
6 mm
25boîte
Rouge
54 mm
Bouchon conique
53 mm
1
41 mm
Caoutchouc
Nom du produit
Kartell™ Bouchons à orifice unique en caoutchouc > Dia. inférieur : 41 mm