Learn More
Abeba™ Chaussures en 9250 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
Marque:  Abeba™ 9250/43
Code produit. 15425723
  • 69.65€ / 1 paire
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse
  • Bleu foncé
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Cuir
Antidérapant
9250
Bleu
43
Caoutchouc
Nom du produit
Abeba™ Chaussures en 9250 caoutchouc > Taille : 43