Learn More
Abeba™ Chaussures en 9250 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
Marque: Abeba™ 9250/39
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu foncé
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Cuir | |
Antidérapant | |
9250 |
Bleu | |
39 | |
Caoutchouc |
Sugerencias de productos
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abeba™ Chaussures en 9250 caoutchouc > Taille : 39
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido