Learn More
uvex Bottes de sécurité résistant aux produits chimiques NORA S5 SRC
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
38
40
43
45
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les bottes résistent aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux alcalis, aux acides et aux désinfectants
- Classe de protection S5 SRC conformément à la norme EN ISO 20345:2011
- Bout en acier robuste et protecteur avec semelle intermédiaire en acier résistant à la pénétration
- Exemptes de plastifiants contenus dans la liste des candidats SVHC du règlement REACH
- Renforcement aux orteils et talons, ainsi que protection des chevilles
- La semelle de forme anatomique aide à prévenir la fatigue des pieds
- Antistatique
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Matériau | PVC |
| Dimensions | 43 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Sexe | Unisexe |
| Résistant à | Huiles, graisses, carburants, alcalis, acides et désinfectants |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S5 |
| Type de produit | Safety Shoe |