Learn More
Lonza™ PBS AccuGENE™
Solutions prêtes à l’emploi idéales pour une vaste gamme d’applications de biologie moléculaire
Marque:  Lonza™ 51226
Code produit. 11588025
  • 89.09€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les tampons de biologie moléculaire AccuGENE sont des solutions prêtes à l’emploi idéales pour une vaste gamme d’applications de biologie moléculaire.Chaque réactif est préparé avec 18 mégohms d’eau, filtrée à l’aide d’un filtre de 0,2 micron et rempli dans des flacons stériles.
  • Fiable : fabriquée selon des normes strictes de contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots.
  • Haute qualité : aucune activité détectable de DNase, de RNase ou de protéase sauf indication contraire.
  • Efficace : les solutions prêtes à l’emploi éliminent le temps de préparation des expériences.
  • Flexible : des solutions personnalisées sont disponibles pour répondre aux besoins individuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
18° to 26°C
10X
KH2PO4 0.017M, Na2HPO4 0.05M, NaCl 1.5M
7.4
10 X PBS
1000mL
Idéal pour une vaste gamme d’applications de biologie moléculaire
Nom du produit
Lonza™ PBS AccuGENE™ > 10X PBS; 1L