Learn More
OHAUS™ Rotor angulaire, 6 x 50 ml, RB, DI, Hi
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque:  OHAUS™ 30314831
1501.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15896662
  • 1580.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
Description
ul liCapacité : 6 x 50 ml/li liForce centrifuge maximale 15 869g/li liVitesse max. : 13 000 tr/min/li /ul
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor, angulaire, 6 x 50 ml RB, dia. int., Hi
6 x 50 mL
13 000 tr/min
FC5714
NA
Acier inoxydable
15 869 x g
3,960 kg
26°
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
OHAUS™ Rotor angulaire, 6 x 50 ml, RB, DI, Hi > Numéro de modèle R-A6 X 50/13MI