Learn More
3M™ Moniteur d’oxyde d’éthylène
Pas de batteries, de tuyaux, de pompes ou d’équipements à étalonner
Marque:  3M™ 7000001562
Code produit. 15739637
Description
Description
  • Idéal pour les laboratoires de chimie, médicaux et pharmaceutiques.
  • Sensibilité de 0,24 ppm-heures
  • Limite d’exposition supérieure de 600 ppm-heures
  • Disponible en tant que moniteur uniquement ou avec analyse prépayée
  • Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
  • N° de catalogue 3M : 3551
Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Compliance
Conforme aux exigences de l’OSHA en matière de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Idéal pour les laboratoires de chimie, médicaux et pharmaceutiques
Oxyde d’éthylène
Moniteur d’oxyde d’éthylène avec analyse prépayée
OSHA
600 ppm.Heure
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Moniteur d’oxyde d’éthylène > Avec analyse prépayée ; 5/boîte.