Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (USP) (tube)
Cultivez de nombreux microorganismes à l’aide des tubes prêt à l’emploi de gélose tryptone soja.
Marque: Thermo Scientific™ TV5002E
66.07 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cultivez de nombreux microorganismes à l’aide des tubes de gélose tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™ prêts à l’emploi. Le milieu à usage général, contenant deux peptones, favorise la croissance d’une grande variété d’organismes. Il est adaptée à la culture aussi bien des organismes aérobies que des organismes anaérobies. Le milieu est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale.1,2,3,4
Plus besoin d’autoclaver ni de distribuer grâce aux flacons pratiques, pré-remplis et prêts à l’emploi de gélose tryptone soja.
- Milieu hautement nutritif pour soutenir une grande variété de micro-organismes.
- Est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale1,2,3,4.
- Pratique : les tubes pré-remplis sont prêts pour une utilisation immédiate.
- Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
- Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Jaune maïs, transparent | |
Gélose tryptone soja (tube) | |
Allemagne | |
50 tubes dans une boîte |
2 à 25°C | |
Tube versé | |
Milieux de culture | |
50/boîte |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%