Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B Code produit.: 11470084
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
Code produit. 11470084
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11470084
Marque: Thermo Scientific Chemicals A13572.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Suitable for fluorescent labellingRhodamine B is used as a laser dye, metal chelating agent and an additive to drugs and cosmetics. It also serves as a staining fluorescent dye, which is used as a colorant in inks, paper and plastics. Further, it is used to make pink fluorescent pigments. It is also employed as a biomarker in oral rabies vaccines for wildlife such as raccoons. In addition to this, it is a useful fluorochrome for histology, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and mitochondrial probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Adapté au marquage fluorescent de la Rhodamine B, il est utilisé comme colorant laser, agent chélateur de métaux et comme additif pour les médicaments et les cosmétiques. Il sert également de colorant fluorescent, qui est utilisé comme colorant pour encres, papiers et plastiques. De plus, il est utilisé pour fabriquer des pigments fluorescents roses. Il est également utilisé comme biomarqueur dans les vaccins antirabiques oraux pour les espèces sauvages telles que les ratons laveurs. En outre, il s’agit d’un fluorochrome utile pour l’histologie, le transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET) et la sonde mitochondriale.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le benzène et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’acétone, l’acide chlorhydrique, l’hydroxyde de sodium, la cellosolve de méthyle et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-88-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.02
Numéro MDL MFCD00011931
Clé InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nom IUPAC 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine B
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Beilstein 4119648
Merck Index 14,8183
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene and ethanol. Slightly soluble in acetone,hydrochloric acid,sodium hydroxide,methyl cellosolve and alcohol.
Poids de la formule 479.02
Densité 1.31
Quantité 50 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM30L033 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog NumberA13572.0B,A13572.30,A13572.18
Numéro de lotR04I063 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberA13572.0B,A13572.30,A13572.18
Numéro de lotY20J001 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/12/2023 Catalog NumberA13572.0B,A13572.30,A13572.18
Numéro de lot10248741 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberA13572.0B,A13572.30,A13572.18
Numéro de lotY16J026 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberA13572.0B,A13572.30,A13572.18
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Food Red 15
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B >