Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+ %
Code produit. 10035463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Förpackningsstorlek
100g
10g
1kg
25g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10035463
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 296571000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-88-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.02
Numéro MDL MFCD00011931
Clé InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Violet 10, C.I. 45170
CID PubChem 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nom IUPAC 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Rhodamine B
Point de fusion 210.0°C to 211.0°C
Note relative au nom Pure
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 479.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Informations sur la décomposition >255°C
Couleur Vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Faresætning
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.