Learn More
Thermo Scientific™ Membranes d’osmose inverse
Choisissez la membrane d’osmose inverse Thermo Scientific™ requise pour votre système de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™, comme indiqué.
Marque: Thermo Scientific™ 22.0046
Description
Choisissez la cartouche d’osmose inverse Thermo Scientific™ requise pour votre système de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™, comme indiqué.
Utilisez les membranes avec les systèmes Barnstead suivants :
09,2003 :
- Membrane d’osmose inverse avec prétraitement intégré, 3 L/h pour les systèmes Smart2Pure™
09,2006 :
- Membrane d’osmose inverse avec prétraitement intégré, 6 L/h pour les systèmes Smart2Pure
22,0046 :
- LabTower™ EDI 15, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower™ RO 20, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower RO 60, requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22.0087
- LabTower™ TII 20, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower TII 60, requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22.0087
- Pacific™ RO 3, 7, 12, requièrent une de ces membranes RO
- Pacific RO 20, requiert deux de ces membranes RO
- Pacific™ TII 3, 7, 12, requièrent une de ces membranes RO
- Pacific TII 20, requiert deux de ces membranes RO
22,0087 :
- LabTower™ EDI 30, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower™ RO 40, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower RO 60, requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22.0046
- LabTower TII 40, requiert deux de ces membranes RO
- LabTower TII 60, requiert deux de ces membranes RO, avec deux membranes RO 22.0046
- Pacific RO 40, requiert deux de ces membranes RO
- Pacific TII 40, requiert deux de ces membranes RO
Spécification
Membrane d’osmose inverse, à utiliser avec LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 | |
LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 | |
Membrane d’osmose inverse |