Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
KingFisher Apex est un système flexible pour différents types de besoins de traitement d’échantillons qui permet un traitement de particules magnétiques automatisé et hautement polyvalent pour la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité
- Système de purification d’échantillons à haut débit facile à utiliser pour l’automatisation de la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules
- Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats reproductibles
- Interface facile à utiliser avec un écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification
- Logiciel BindIx pour PC pour plus de commodité
- Vaste sélection de protocoles validés pour différents types d’applications
- Bibliothèque cloud pour une récupération rapide des protocoles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tête combinée |
| Volume (métrique) de traitement | Plaque à 96 puits KF 15 à 200 μl, plaque à 96 puits DW 15 à 1 000 μl, 96 tubes de stockage 30 à 200 μl |
| Format | Plaque 96 puits |
| Capacité | 96 échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher Apex |
| Tiges magnétiques | 96 |
| Taille des particules (métrique) | environ > 1 μm |
| Type de tête magnétique | 96 têtes combinées |
| Type de microplaques | 96 KF, 96 DW, 96 tubes de stockage |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.