Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube de culture en verre sodocalcique
Utilisez le tube de culture en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour visualiser les cultures cellulaires en laboratoire. Ce tube supérieur jetable en verre sodocalcique dont le couvercle a un rebord uni (non étiqueté) et présente un fond robuste et uniforme.
Marque:  DWK Life Sciences A404010500911
96.90 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11882393
  • 102.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 08-12-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Couvercle avec rebord
  • Non marqué
  • En verre sodocalcique transparent
  • Fond uniforme
  • Jetable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fond rond
500/boîte
Tube à essai
40 mm
10,5 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube de culture en verre sodocalcique > Diamètre : 10,5mm ; Longueur : 40 mm