Learn More
3M™ Masques respiratoires complets réutilisables série 6000
Procurent un confort léger et une grande facilité d’utilisation. Les appareils respiratoires réutilisables recouvrant tout le visage 3M™ série 6000 sont équipés du système de raccordement 3M Bayonet permettant la connexion à une large gamme de filtres légers doubles destinés à assurer une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
177.10€ - 250.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 136:1998 (Classe 1) |
---|---|
Type de connexion | Bayonet |
Matériau | Élastomère silicone, thermoplastique |
Type de produit | Protection respiratoire masque complet |
Type de masque | Full |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10238294
|
3M™
7100015052 |
L | N/A | ||||||
12352319
|
3M™
7100015974 |
S |
250.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12362319
|
3M™
7100015051 |
M |
243.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12372319
|
3M™
7100015052 |
L |
242.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Verre de grande taille pour un large champ de vision et une excellente visibilité
- Conception ingénieuse avec joint facial en silicone pour plus de confort et de durabilité
- L’adaptateur central unique dirige l’air expiré et l’humidité vers le bas, réduisant les débris dans la soupape et favorisant un nettoyage rapide et facile
Spécification
EN 136:1998 (Classe 1) | |
Élastomère silicone, thermoplastique | |
Full | |
Filtres série 200 et cartouches série 600 | |
Raccord baïonnette, double joint, membrane phonique, courroie de tête quatre points | |
400 g |
Bayonet | |
Protection respiratoire masque complet | |
Pour les applications de construction | |
4 points | |
1 de chaque |