Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
Tamis en acier inoxydable à utiliser avec le broyeur ultra-centrifuge ZM200
227.00€ - 892.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 |
---|
Code produit | Marque | Porosité | Type de pores | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type de pores | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10498722
|
RETSCH
03.647.0235 |
0,50 mm (0,01 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11944242
|
RETSCH
03.647.0251 |
1,50 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10354721
|
RETSCH
03.647.0237 |
1,0 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
394.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10463032
|
RETSCH
03.647.0248 |
0,50 mm (0,01 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
449.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10519141
|
RETSCH
03.647.0232 |
0,12 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10670252
|
RETSCH
03.647.0233 |
0,2 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10350061
|
RETSCH
03.647.0231 |
0,08 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10655271
|
RETSCH
03.647.0236 |
0,75 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10130831
|
RETSCH
03.647.0239 |
2,00 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
258.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11737704
|
RETSCH
036470241 |
4,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10019060
|
RETSCH
03.647.0238 |
1,50 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
252.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10079340
|
RETSCH
03.647.0234 |
0,25 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10730661
|
RETSCH
03.647.0240 |
3,00 mm | Trous ronds | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10039070
|
RETSCH
03.647.0242 |
5,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11761846
|
RETSCH
03.647.0249 |
0,75 mm (0,029 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
472.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11904242
|
RETSCH
03.647.0244 |
0,08 mm (0,003 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable | N/A | |||
10297790
|
RETSCH
03.647.0243 |
6,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau | Acier inoxydable |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11914242
|
RETSCH
03.647.0245 |
0,12 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11924242
|
RETSCH
03.647.0246 |
0,2 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11954242
|
RETSCH
03.647.0252 |
2,0 mm (0,07 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10101543
|
RETSCH
03.647.0250 |
1,0 mm (0,03 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable | N/A | |||
11974242
|
RETSCH
03.647.0272 |
3,0 mm (0,11 in) | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11964242
|
RETSCH
03.647.0273 |
4,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11994242
|
RETSCH
03.647.0275 |
6,0 mm (0,23 in) | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11984242
|
RETSCH
03.647.0274 |
5,00 mm | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
450.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10656320
|
RETSCH
03.647.0264 |
0,50 mm (0,01 in) | Trous Conidur | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable |
887.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11944252
|
RETSCH
03.647.0263 |
0,25 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable résistant à la corrosion |
887.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11702513
|
RETSCH
03.647.0262 |
0,2 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable résistant à la corrosion |
836.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11954252
|
RETSCH
03.647.0265 |
0,75 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable résistant à la corrosion |
887.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11984252
|
RETSCH
03.647.0268 |
2,0 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable résistant à la corrosion |
887.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11846013
|
RETSCH
03.647.0266 |
1,0 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable résistant à la corrosion |
892.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11994252
|
RETSCH
03.647.0269 |
3,0 mm | Trous ronds | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable résistant à la corrosion |
887.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11974252
|
RETSCH
03.647.0267 |
1,50 mm | Trous trapézoïdaux | Tamis à anneau avec rebord renforcé | Acier inoxydable résistant à la corrosion |
887.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Spécification
Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 |