Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
Tamis en acier inoxydable à utiliser avec le broyeur ultra-centrifuge ZM200
Marque: RETSCH 03.647.0275
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Tamis à anneau avec rebord renforcé | |
Rebord renforcé | |
6,0 mm (0,23 in) |
Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 | |
Acier inoxydable | |
Trous ronds |