Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
Tamis en acier inoxydable à utiliser avec le broyeur ultra-centrifuge ZM200
Marque: RETSCH 03.647.0265
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Tamis à anneau avec rebord renforcé | |
Acier inoxydable résistant à la corrosion | |
Trous trapézoïdaux |
Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 | |
0,75 mm |