Learn More
3M™ Mallettes de transport pour appareils respiratoires
Un boîtier grand et robuste pour transporter des masques faciaux complets et des filtres de rechange.
Marque: 3M™ 7000087291
42.51 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- S’adapte à n’importe quel masque facial complet
- Conception robuste et durable
- Bandoulière réglable
- Doté d’une fenêtre permettant d’insérer une étiquette de nom
- Offre une solution de stockage pratique et hygiénique entre les utilisations
Spécification
Bleu | |
Sangle réglable, fenêtre pour étiquette de nom | |
Stockage et transport de masques respiratoires complets |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.