Learn More
Welch™ Clapet à bille
Marque:  Welch™ 700047
Code produit. 10382042
  • 533.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Vanne d'isolement manuelle
• Précautions importantes
• Il est indispensable de laisser chauffer les pompes à huile à leur vide limite au moins pendant 15 min avant tout pompage pour éviter que les gaz (humidité, vapeurs corrosives…) ne condensent dans l'huile froide
• De même, après utilisation, il faut laisser dégazer l'huile avant arrêt de la pompe
• Nous conseillons de monter une vanne d'isolement à l'aspiration de chaque pompe à palettes lubrifiées
• Passage en ligne
• Boisseau en laiton, corps laiton nickelé
• Manœuvre 1/4 de tour
• Vanne d'isolement
• DN 16
• Vanne d'isolement à l'aspiration
• Isole la pompe au préchauffage et au dégazage
• DN16
• Vanne d'isolement à l'aspiration, pour isoler la pompe durant le préchauffage et le dégazage de l'huile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
Clapet à bille
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Welch™ Clapet à bille > Type de produit : Clapet à bille