Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon trypticase soja Remel™
Le bouillon trypticase soja (TSB) Thermo Scientific™ Remel est un bouillon d’enrichissement à usage général pour la culture et l’isolement des micro-organismes.
Marque: Thermo Scientific™ R112745
203.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le bouillon trypticase soja (TSB) Thermo Scientific™ Remel est un bouillon d’enrichissement polyvalent pour la culture et l’isolement des microorganismes.
- Les références commençant par R11 sont destinées au contrôle de stérilité selon les recommandations de l’USP (pharmacopée américaine) et pour une utilisation en tant que bouillon d’enrichissement polyvalent
Spécification
Référence industrielle : AOAC, BAM, COMPF, SMWW, IDF, SMD, USDA, USP. | |
BB Septum - 100 ml | |
10/paquet |
Bouillon trypticase soja | |
Bouillon | |
10 x 100 ml |
Les références commençant par R11 ne sont pas destinées à un usage IVD.