Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon trypticase soja Remel™
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 ml
Format:
BB Septum - 100 ml
Type d’emballage:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le bouillon trypticase soja (TSB) Thermo Scientific™ Remel est un bouillon d’enrichissement polyvalent pour la culture et l’isolement des microorganismes.
- Les références commençant par R11 sont destinées au contrôle de stérilité selon les recommandations de l’USP (pharmacopée américaine) et pour une utilisation en tant que bouillon d’enrichissement polyvalent
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Référence industrielle : AOAC, BAM, COMPF, SMWW, IDF, SMD, USDA, USP. |
| Description | Bouillon trypticase soja |
| Format | BB Septum - 100 ml |
| Type de produit | Bouillon |
| Type d’emballage | 10/paquet |
| Quantité | 10 x 100 ml |
Les références commençant par R11 ne sont pas destinées à un usage IVD.