Learn More
Fisherbrand™ Déminéralisateur portatif
Livré avec des raccords, un tuyau de 4 m, une vanne d’arrêt, des vis et des boulons, un coupleur rapide, une vanne à débit rapide et un réducteur de pression. Le déminéraliseur portatif Fisherbrand™ est fourni assemblé et fonctionne sans électricité.
Marque: Fisherbrand™ DEMO4
Description
- Conductivité : 0,3 à 2 μS/cm.
- Capacité pour 25°F : DEM’O 3 : 286 litres – DEM’O 4 : 420 litres – DEM’O 5 : 570 litres
- Pression maximale : 4 bars à température ambiante
- Débit : jusqu’à 150 litres/heure
- Température maximale d’utilisation : 25°C
- Saturation : la station de production d’eau déminéralisée est saturée lorsque la colonne bleue devient entièrement ocre.
- Mural ou portatif
- Conservation : 2 ans, dans son emballage d’origine, à température ambiante.
Spécification
Cartouche bleu virant au brun ocre | |
150 L/h | |
Déminéralisateur | |
4 cartouches et 2 x 2 tubulures rigides | |
4 bar | |
25°C | |
Cartouche |
420 L | |
23 x 60 cm | |
Purification d’eau | |
DEM’O4 | |
1 kit | |
entre 10°C et 25°C |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31