Learn More
IKA™ Couvercle de protection en silicium H 100
Utilisez ce couvercle de protection avec les agitateurs magnétiques RCT basic. Les couvercles de protection en silicium IKA™ H 100 résistent à la plupart des acides, des solutions alcalines et des solvants organiques.
Marque:  IKA™ 0003661000
24.58 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10189972
  • 27.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Couvercle de protection en silicium
  • Pour RCT basic (3380000 + 3810000), inclus avec l’agitateur magnétique
  • Température max. de 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
135°C
Couvercle de protection
Nom du produit
IKA™ Couvercle de protection en silicium H 100 > 135°C