Learn More
Thermo Scientific™ Milieu renforcé Remel™ pour Clostridia MLT (déshydraté)
Le milieu renforcé Remel pour Clostridia MLT facilite la culture et le dénombrement des espèces de Clostridium et d’autres anaérobies.
Marque:  Thermo Scientific™ R455402
Code produit. 12697619
  • 421.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le milieu renforcé Remel pour Clostridia MLT facilite la culture et le dénombrement des espèces de Clostridium et d’autres anaérobies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle :USP
Poudre
500 g
Milieu renforcé pour Clostridia MLT
Milieux de culture
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot814283 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog NumberR455402
Numéro de lot653596 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2024 Catalog NumberR455402
Numéro de lot277475 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2024 Catalog NumberR455402
Numéro de lot463115 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog NumberR455402
Numéro de lot182508 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/04/2024 Catalog NumberR455402
Nom du produit
Thermo Scientific™ Milieu renforcé Remel™ pour Clostridia MLT (déshydraté) > 500 g