Learn More
Micronova™ Manches SSU à déconnexion rapide en acier inox
Les manches en acier inox électropoli fondamental avec accessoires à déconnexion rapide fonctionnent avec tous les adaptateurs de serpillières et outils de nettoyage Micronova série QD.Disponibles en longueurs fixe et extensible.
Marque:  Micronova™ SSU-9
Code produit. 13187506
  • 50.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le manche passe tout entier à l'autoclave
Les manches SSU à déconnexion rapide en acier inox Micronova sont fabriqués en acier inox 304 électropoli avec des composants en polycétone qui assurent des connexions robustes et résistantes pour une utilisation efficace et durable.L’accessoire de déconnexion rapide inclus est conçu pour être utilisé avec les adaptateurs de serpillières et les outils de nettoyage série QD.
  • Manches fondamentaux adaptables à tous les systèmes de nettoyage Micronova
  • Acier inox électropoli avec composants en polycétone
  • Des connexions solides et résistantes pour une utilisation durable
  • Disponible en longueurs fixe ou extensible :
    • Manches de longueur fixe disponibles : de 20 cm (8 po) à 1,5 m (5 po)
    • Manches extensibles disponibles : de 1 m (3 po) à 3 m (10 po)
  • Pour une utilisation avec tous les adaptateurs de la série QD
  • Peuvent être utilisés avec les outils et cadres QP avec ajout de l’adaptateur SSA
  • Bonne compatibilité avec les désinfectants
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Poignée fixe
Non stérile
Autoclavable
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
Accessoire à déconnexion rapide
Raccords en acier inoxydable 304, électropoli, polycétone, Polyketone
12 in
30,5 cm
Produits chimiques, Corrosion
Serpillères
Manche de serpillière pour nettoyage et désinfection des salles blanches
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot047359-000 Type de certificatCertificat de conformité Date31/12/2024 Catalog NumberSSU-9
Numéro de lot047213-000 Type de certificatCertificat de conformité Date31/12/2024 Catalog NumberSSU-9
Numéro de lot047086-000 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog NumberSSU-9
Numéro de lot046960-000 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog NumberSSU-9
Numéro de lot046232-000 Type de certificatCertificat de conformité Date01/11/2024 Catalog NumberSSU-9
Nom du produit
Micronova™ Manches SSU à déconnexion rapide en acier inox > Manche en acier inox, accessoire de déconnexion rapide, 12 po.