Learn More
Taylor Wharton™ Système de cryostockage LS750B
Flacon Dewar de stockage cryogénique conçu de façon pratique et robuste. Le système de cryostockage Taylor Wharton™ LS750B comprend un couvercle verrouillable.
Marque: Taylor Wharton™ LS750B
Description
- Fabrication robuste
- Système de stockage pratique
- Performances sous vide supérieures
- Couvercles verrouillables
- Sécurité supplémentaire en option
Spécification
35 L | |
Boîte cryogénique | |
478 mm |
Couvercle | |
750 flacons | |
681 mm |