Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
Marque:  Grant Instruments DEN TUBE 16
Code produit. 30274336
  • 73.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Glass Test Tubes
  • 100 pcs/box
  • For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
  • Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Black
Clear
Borosilicate Glass
Reusable
100/Pk.
15.5 mm
Autoclavable
100 mm
Screw Cap
0.2 mm
0.63 in.
3.94 in.
Polypropelene
15 mL
Cylindrical
DEN-1, DEN-1B, DEN-600
No
Non-sterile
No
16 mm
Reusable Glass Tube
Round
0.61 in.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Grant Instruments Tubes for Densitometer > Glass Tube, 16 mm/15 mL