Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP rouge
Enfermez les ingrédients d’un récipient avec ces bouchons à vis en polypropylène rouge Kautex™ lorsque vous conditionnez, envoyez vos échantillons, transportez et stockez leur contenu.
0.62€ - 416.00€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | PP |
Matériau de revêtement | Polyethylene Foam Insert |
Type de produit | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15941451
|
Kautex™
2000084198 |
28 mm | Flacon de 50 ml |
85.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15901451
|
Kautex™
2000084006 |
32 mm | Flacon de 10 à 1000 ml |
53.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15211589
|
Kautex™
2000084005 |
45 mm | Flacon de 2500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10763281
|
Kautex™
2000083761 |
45 mm | Flacon de 100 ml |
0.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10548632
|
Kautex™
2000083691 |
54 mm | Flacon de 500/750/1000 ml |
1.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10772761
|
Kautex™
2000083762 |
80 mm | Flacon de 1500/2500/4000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
17828157
|
Kautex™
2000083762 |
80 mm | Flacon de 1500/2500/4000 ml |
416.00€
210 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10710851
|
Kautex™
2000083783 |
45 mm | 250/350 mL Bottle |
0.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- PP
- Rouge
- Bague inviolable
- Insert en mousse de PE
Spécification
Rouge | |
PP | |
Polyethylene Foam Insert | |
Bouchon à vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kautex™ Bouchons à vis en PP rouge