Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP rouge
Code produit. 15941451
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10 à 1000 ml
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 ml
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 2500 ml
Flacon de 50 ml
Flacon de 500/750/1000 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
32 mm
45 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
210 pièces
Code produit. 15941451
Marque: Kautex™ 2000084198
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Enfermez les ingrédients d’un récipient avec ces bouchons à vis en polypropylène rouge Kautex™ lorsque vous conditionnez, envoyez vos échantillons, transportez et stockez leur contenu.
  • PP
  • Rouge
  • Bague inviolable
  • Insert en mousse PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Couleur Rouge
Comprend Anneau inviolable et insert en mousse de polyéthylène
Matériau PP
Matériau de revêtement Polyethylene Foam Insert
Type de produit Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Flacon de 50 ml
Diamètre (métrique) 28 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.