Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP rouge
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10 à 1000 ml
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 ml
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 2500 ml
Flacon de 50 ml
Flacon de 500/750/1000 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
32 mm
45 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
210 pièces
Description
- PP
- Red
- Tamper evident ring
- PE-foam insert
Spécification
Spécification
| Couleur | Red |
| Comprend | Tamper Evident Ring and Polyethylene Foam Insert |
| Matériau | Polypropylene |
| Matériau de revêtement | Polyethylene Foam Insert |
| Type de produit | Screw Cap |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 250/350 ml |
| Diamètre (métrique) | 45 mm |