Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Hyaluronan synthase 2 GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
Marque: Novus Biologicals™ H00003037-Q01-25ug
649.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spécification
Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification | |
3037 | |
25 μg | |
EC 2.4.1.212, HA synthase 2, hyaluronan synthase 2, Hyaluronate synthase 2, Hyaluronic acid synthase 2, MGC126241, MGC126242 | |
Angiogenesis, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells | |
Hyaluronan synthase 2 |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. | |
36.63 kDa | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
HAS2 | |
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Recombinant Human Hyaluronan synthase 2 GST (N-Term) Protein > 25 μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu