Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau
Utilisation pour des applications de refroidissement de routine en laboratoire et dans des lieux de travail industriels. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ avec compresseur à eau sont dotés d’un affichage LED large et lumineux.
Marque: Julabo™ 950005107P3H0
Description
- Conception ergonomique et fonctionnement simple
- Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
- Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
- Indicateur du niveau de remplissage
- Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
- Température admissible de retour +80°C
- Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
- Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
- Cuves de bains en acier inox intégrées
- Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
- Dispositif de vidange à l’avant
- Sans fentes latérales
- Interface RS232 pour connexion PC
- Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
- Indicateur de pression
- Dérivation réglable pour pression de la pompe
- Eau refroidie
- Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
Spécification
43 à 60 L | |
1,2 kW à -10°C, 2,5 kW à 0°C, 5 kW à 20°C (milieu éthanolique) | |
Pour les applications industrielles | |
12 kW | |
SC5000w | |
± 0,1°C | |
59 cm | |
153 kg | |
230 V |
CE, Classification III (FL) selon la norme DIN 12876-1 | |
33 L/min | |
5°C à 40°C | |
50,8 psi | |
R404A | |
67 cm | |
112 cm | |
3 x 230 V 60 Hz 19 A | |
60 Hz |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.