Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur de réservoir de réactif
Le refroidisseur de réservoir constitue un moyen exempt de glace et non toxique de prolonger le temps de travail et de préserver l’intégrité des réactifs sensibles à la température.
Marque:  Fisherbrand™ 120733F
Code produit. 16360412
  • 121.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les réactifs sont conservés à moins de 5°C (41°F) pendant environ 3 heures
  • La solution sans glace élimine le risque de contamination par des bains de glace sales
  • Empilable : économisez de l’espace lors du stockage dans un congélateur ou sur un paillasse
  • La conception symétrique du refroidisseur permet de monter les réservoirs de réactifs dans les deux sens
  • Mélange non toxique d’eau et d’agents bactériostatiques qui refroidit et se fige rapidement
  • Conception étanche grâce à une fabrication en PP soudé par ultrasons
  • Ne pas autoclaver, ne pas utiliser avec de l’azote liquide
  • Réutilisable
  • Garantie de deux ans
Spécification
Spécification
Autoclavable
Refroidisseur de réservoir de réactif
PP
Réactif
Refroidisseur
1
2 ans
6 x 3,5 x 1,75 in
15 cm
14,30 cm
4,3 cm
0,14 kg
Violet
Réservoirs à réactifs
100 ml
Réservoirs à réactifs
120733F
Rectangulaires
6 x 3,5 in
6 in
5,70 in
1,75 in
0,31 lb
Nom du produit
Fisherbrand™ Refroidisseur de réservoir de réactif > Volume (métrique) : 100 ml ; couleur : Violet