Learn More
Fisherbrand™ Pompe à seringue KDS100 Legacy
Pour seringues en verre ou plastique de toute marque de 10 μl à 60 ml. La pompe à seringue KDS100 Legacy Fisherbrand™est une pompe à perfusion à débit rapide.
Marque: Fisherbrand™ 789100I
1506.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Configuration grâce à des menus simples pour programmer le diamètre de la seringue, le débit et le volume de distribution
- Affichage rétro-éclairé
- Arrêt automatique
- Les réglages peuvent être consultés et modifiés en cours de fonctionnement
- Les derniers réglages sont enregistrés dans la mémoire pour permettre la répétabilité
Spécification
0,06 A | |
0,1 μl/h pour seringue 10 μl, 426 ml/h pour seringue 60 ml | |
±0.1 % | |
200/240 V, 50/60 Hz | |
1 |
200 / 240 V | |
9 kg | |
15,25 x 23 x 13 cm | |
LCD rétroéclairé | |
50/60 Hz |
KDS001 KDS001 mode d'emploi
Taille: 3.4 MB
KDS001 Pousse-seringue
Taille: 405.3 kB
KDS001 KDS001 operating manual
Taille: 223.9 kB
KDS001 KDS001 mode d'emploi
Taille: 3.4 MB
KDS007 KDS catalogue
Taille: 4.5 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pompe à seringue KDS100 Legacy >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu